Learn More
Estándar de rubidio: Rb a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17939169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939169 500 mL 500 ml
17908299 50 mL 50 ml
17957569 100 mL 100 ml
17978979 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17939169 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPRBN500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de rubidio: Rb a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium
CAS 7440-17-7
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Rubidium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Rb
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Rb
Fórmula InChI InChI=1S/Rb
SMILES [Rb]
Nombre IUPAC rubidio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 85.468
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.912 g/mol