Learn More
Rubidio, solución estándar de plasma, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11381449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381449 50 mL 50 ml
11391449 100 mL 100 ml
11400380 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013872.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-09-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular CO3Rb2
Peso molecular (g/mol) 230.94
Número MDL MFCD00011188
Clave InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11431
Nombre IUPAC Carbonato de dirubidio(1+)
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; carbonato de rubidio:0,14%; agua:94,86%