Learn More
Nitrato de rubidio, Puratronic™ , 99,975% (base metálica)
Código de producto. 11396997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396997 10 g 10 g
11386997 1 g 1 g
11307007 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010852.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147,47 g/mol
El nitrato de rubidio se utiliza en composiciones pirotécnicas productoras de radiación infrarroja. Actúa como colorante y oxidante especialmente en señuelos y bengalas de iluminación. Además, se emplea como material de partida en la preparación de otros compuestos de rubidio y de rubidio metálico, que se utiliza para la preparación de catalizadores y en contadores de centelleo. Además de esto, se utiliza en fuegos artificiales para producir un color rojo violeta.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13126-12-0
Fórmula molecular NO3Rb
Peso molecular (g/mol) 147.47
Número MDL MFCD00011193
Clave InChI RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium nitrate
Punto de fusión 310°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water and nitric acid. Slightly soluble in acetone.
Nombre IUPAC rubidio(1+);nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.47
Porcentaje de pureza 99.975%
Grado Puratronic
Índice de refracción 1.52
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.11 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación