Learn More
Nitrato de rubidio, 99,8 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10139793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10139793 50 g Frasco de vidrio 50 g
10033450 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10139793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300070500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13126-12-0
Fórmula molecular NO3Rb
Peso molecular (g/mol) 147.47
Número MDL MFCD00011193
Clave InChI RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium nitrate
Punto de fusión 310.0°C
Nombre de nota Pure
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino similar a agujas
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Fórmula lineal RbNO3
Información de solubilidad Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3
Nombre IUPAC rubidio(1+);nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.48
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.11
Densidad 3.1100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rubidium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.