Learn More
Hidrato de formato de rubidio, 99,8 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376868 10 g 10 g
11386868 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013499.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3495-35-0 | Molecular Formula: CHO2Rb | Molecular Weight: 130.49 g/mol
El hidrato de formato de rubidio se utiliza en anticoagulantes, materiales dentales, indicadores y reactivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3495-35-0
Fórmula molecular CHO2Rb
Peso molecular (g/mol) 130.49
Número MDL MFCD00054359
Clave InChI ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
PubChem CID 23673641
Nombre IUPAC formato de rubidio(1+)
SMILES [Rb+].[O-]C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium formate hydrate
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal RbOOCH·xH2O
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible in water. Also miscible with ether,acetone,ethyl acetate,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.49 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física cristalino/a/s
RU– Solo para uso en investigación