Learn More
Fluoruro de rubidio, Puratronic™, 99,975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327607 10 g 10 g
11337607 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012873.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Como materia prima para la preparación de rubidio metálico y diversas sales de rubidio, para la fabricación de catalizadores y para la fabricación de microcélulas de alta densidad energética y contadores de centelleo de cristal.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-74-7
Fórmula molecular FRb
Peso molecular (g/mol) 104.466
Número MDL MFCD00011191
Clave InChI AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
Nombre IUPAC rubidio(1+);fluoruro
SMILES [F-].[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium fluoride
Punto de fusión 795°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal RbF
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.47
Porcentaje de pureza 99.975%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Índice de refracción 1.398
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.557 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación