Learn More
Hidrato de fluoruro de rubidio, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11482868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482868 10 g 10 g
11492868 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16846.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Materia prima utilizada en la preparación de metal de rubidio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16422-67-6
Fórmula molecular FH2ORb
Peso molecular (g/mol) 122.481
Número MDL MFCD00149834
Clave InChI CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
Nombre IUPAC rubidio(1+);fluoruro;hidrato
SMILES O.[F-].[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium fluoride hydrate
Cantidad 10 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.47 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%