Learn More
Cloruro de rubidio, metal mín. 99%. MP Biomedicals
Código de producto. 11496202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496202 10 g
11486202 5 g
11406212 50 g
11416212 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11496202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210282510
Las soluciones pueden ser un poco confusas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-9-7791
Fórmula molecular ClRb
Peso molecular (g/mol) 120.92
Número MDL MFCD00011187
Clave InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
Nombre IUPAC cloruro de rubidio(1+)
SMILES [Cl-].[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium Chloride
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo Metal min. 99%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.9