Learn More
Cloruro de rubidio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10549390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10549390 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10549390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/0500/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Specifications
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 718°C
CAS 11-9-7791
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Fórmula molecular ClRb
Número MDL MFCD00011187
Sinónimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
Clave InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
Nombre IUPAC rubidio(1+);cloruro
Peso molecular (g/mol) 120.92
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.92g/mol
Envase Tarro de cristal