Learn More
Cloruro de rubidio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042800 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657164 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-9-7791
Fórmula molecular ClRb
Peso molecular (g/mol) 120.92
Número MDL MFCD00011187
Clave InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390.0°C
Nombre del producto químico o material Rubidium chloride
Punto de fusión 718.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal RbCl
Índice Merck 15, 8417
Información de solubilidad Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
Nombre IUPAC rubidio(1+);cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.92
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.8g/mL