Learn More
Melford Cloruro de rubidio
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 7791-11-9
- Fórmula molecular: RbCl
- Peso molecular: 120,9
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rubidium Chloride |
| CAS | 11-9-7791 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | RbCl |