Learn More
Carbonato de rubidio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453047 100 g 100 g
15433047 5 g 5 g
15443047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12240.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de rubidio se utiliza como materia prima para la preparación de metal de rubidio y varias sales de rubidio, para la fabricación de vidrio especial, para la fabricación de microcélulas de alta densidad de energía y contadores de centelleo de cristal. También se utiliza como parte de un catalizador para preparar alcoholes de cadena corta a partir de gas de alimentación.
Solubilidad
Soluble en agua 4500 g/l a 20 °C.
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de bases, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-09-8
Fórmula molecular CO3Rb2
Peso molecular (g/mol) 230.94
Número MDL MFCD00011188
Clave InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Rubidium carbonate
Punto de fusión 837°C
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Very Hygroscopic
Fórmula lineal Rb2CO3
Información de solubilidad Soluble in water4500g/L @20°C.
Nombre IUPAC rubidio(1+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.95
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Rubidium carbonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dirubidium salt