Learn More
Carbonato de rubidio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10115620 25 g Frasco de vidrio 25 g
10662793 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317150250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-09-8
Fórmula molecular CO3Rb2
Peso molecular (g/mol) 230.94
Número MDL MFCD00011188
Clave InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
Nombre IUPAC rubidio(1+);carbonato
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium carbonate
Punto de fusión 837°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Rb)
Fórmula lineal Rb2CO3
Información de solubilidad Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.95
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure