Learn More
Carbonato de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320719 10 g 10 g
11330719 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010562.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-09-8
Fórmula molecular CO3Rb2
Peso molecular (g/mol) 230.94
Número MDL MFCD00011188
Clave InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
Nombre IUPAC rubidio(1+);carbonato
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium carbonate
Punto de fusión 837°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Rb2CO3
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.95
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Sensibilidad Very Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rubidium carbonate