Learn More
Bromuro de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347627 5 g 5 g
11357627 25 g 25 g
11490310 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012891.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-39-1
Fórmula molecular BrRb
Peso molecular (g/mol) 165.37
Número MDL MFCD00011186
Clave InChI JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
Nombre IUPAC tubidio(1+);bromuro
SMILES [Br-].[Rb+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1340°C
Nombre del producto químico o material Rubidium bromide
Punto de fusión 693°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8283
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.38
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.553
Sensibilidad Hygroscopic