Learn More
R&D Systems™ RuBi-GABA
Código de producto. 18023972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18023972 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18023972 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3400/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.11€
    309.75€ / 10 miligramos
    Ahorro 35.36€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Caged GABA; excitable at visible wavelengths
Ruthenium-bipyridine-triphenylphosphine caged GABA (Cat. No. 0344) that is excited by visible wavelengths. Provides greater tissue penetration, less phototoxicity, faster photorelease kinetics and better spatial resolution than UV light-sensitive caged compounds. Produces GABA receptor-mediated currents in pyramidal neurons in vitro and displays no effect on endogenous GABAergic or glutamatergic transmission at concentrations effective for uncaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RuBi-GABA
CAS 1028141-88-9
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C42H39F6N5O2P2Ru
Formula Weight (peso de la fórmula) 922.8
Pureza >98%
Peso molecular 922.815