Learn More
Rubbermaid™ Plataforma con ruedas universal para bidones
Código de producto. 13454586 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
7,12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
13454586 7,12 in cada uno
1 options
Código de producto. 13454586 Proveedor Rubbermaid™ N.º de proveedor 8641256
Cantidad Precio
1 219.00€ / paquete de 1
6 200.63€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para recipiente 19-046-679
  • Fácil movilidad y maniobrabilidad de cargas pesadas
  • La construcción todo en plástico de calidad profesional resiste el óxido, el descascarillado y las abolladuras.
  • Las ruedas de alta resistencia con capacidad de giro facilitan la movilidad.
  • Contiene un bidón de 208,19 l (55 gal), así como un recipiente de plástico, diám. x Al: 61,9 x 18,1cm (24,4 x 7,13 pulg)
  • Capacidad máxima: 500 lb (227kg)
Especificaciones
Tipo Plataforma con ruedas para bidones
Admite Bidón de 208,19 l (55 gal)
Capacidad portante (imperial) 500 lb
Capacidad portante (métrico) 227 kg
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Diámetro (imperial) 24,37 in
Diámetro (métrico) 61,9cm
Para utilizar con (aplicación) Fácil movilidad y maniobrabilidad de cargas pesadas
Para utilizar con (equipo) Recipientes
Altura (imperial) 7,12 in
Altura (métrico) 18 cm
Incluye Ruedas giratorias