Learn More
Cole-Parmer™ Carro de estante plano Rubbermaid
Código de producto. 11800323 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
112 x 65 x 85 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11800323 112 x 65 x 85 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11800323 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0934840
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Carro ideal para uso general en fábrica, cuidado de la salud, venta al por menor, servicio de alimentos u oficina. El carro de estante plano Cole-Parmer™ Rubbermaid cuenta con grandes ruedas sin marcas que se deslizan fácilmente sobre superficies du
  • Construcción de plástico de espuma para una mayor resistencia, un funcionamiento silencioso y una limpieza fácil
  • Deslice fácilmente los objetos pesados sobre y fuera de la estantería de la parte superior plana
  • Las grandes ruedas de
Especificaciones
Tipo de producto Carro de estante plano
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 112 x 65 x 85 cm
Capacidad portante (métrico) 182 kg
N.º de estantes 2