Learn More
Bellingham + Stanley™ Arandelas de caucho para tubos de polarímetro
Código de producto. 11940088
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11940088 15,5 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 11940088 Proveedor Bellingham + Stanley™ N.º de proveedor 3564
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Compatibles con tubos de polarímetro de vidrio Bellingham + Stanley™ Las arandelas de goma para tubos de polarímetro son piezas de repuesto que se colocan entre el vidrio de cubierta y la tapa del extremo de los tubos de llenado utilizados en los polarímetros.
  • Pieza de repuesto para tubos de polarímetro de vidrio
  • Se utiliza entre el cristal de cubierta y el tapón de cierre
  • Arandelas de caucho de 15,5 mm de diámetro
  • Se venden en paquetes de 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Arandelas de repuesto (se utilizan entre el cristal de cubierta y el tapón de cierre)
Material Caucho
Para utilizar con (equipo) Tubo de polarímetro de vidrio
Diámetro (métrico) 15,5 mm