Learn More
Karl Hecht™ Peras de succión de goma para buretas automáticas
Descripción
- Con válvula
- Fabricado en PVC flexible, libre de cadmio.
- Longitud del tubo de 350 mm, diámetro interior del tubo aprox. 4 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Capacidad (métrico) | ~102 mL |
| Longitud (métrico) | 350 mm (tubo) |
| Material | PVC |
| Tipo | Pera de succión con red |