Descripción
- Forma de perilla contorneada con un cuello de pared resistente
- Aumenta el agarre para facilitar el uso con pipetas y jeringas
- Fabricada con caucho natural resistente de color rojo brillante
- Disponible en capacidades de 12, 15, 30, 60 y 150 ml
- La perilla con capacidad de 150 ml tiene estrías de refuerzo para su uso con pipetas de mayor tamaño
- Diseñada para su uso con jeringas y pipetas de 6 a 8 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho natural |
| Tipo | Perilla de succión |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas y jeringas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 34 mm |