Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Código de producto. 16564802 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandeja de microplacas
Plataforma de caucho
Plataforma de fondo plano para recipientes
Soporte para tubos
Dimensiones (L x An):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Caucho
Espuma, plástico
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
16564802 Plataforma de fondo plano para recipientes 87,5 x 10 mm Caucho cada uno
16554802 Plataforma de caucho 82 x 16,5 mm Plástico cada uno
16574802 Bandeja de microplacas 136,1 x 97,3 mm Plástico cada uno
16584802 Soporte para tubos 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16594802 Soporte para tubos 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16504812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16514812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16524812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16564802 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.65€
    20.10€ / paquete de 1
    Ahorro 1.55€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Obtenga toda una gama de accesorios para mezcladores vortex digitales
Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma de fondo plano para recipientes
Material Caucho
Dimensiones (L x An) 87,5 x 10 mm
Color Negro
Descripción Plataforma de fondo plano para recipientes
Para utilizar con (equipo) Mezclador vortex digital