Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Código de producto. 16554802 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandeja de microplacas
Plataforma de caucho
Plataforma de fondo plano para recipientes
Soporte para tubos
Dimensiones (L x An):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Caucho
Espuma, plástico
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
16554802 Plataforma de caucho 82 x 16,5 mm Plástico cada uno
16564802 Plataforma de fondo plano para recipientes 87,5 x 10 mm Caucho cada uno
16574802 Bandeja de microplacas 136,1 x 97,3 mm Plástico cada uno
16584802 Soporte para tubos 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16594802 Soporte para tubos 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16504812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16514812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16524812 Soporte para tubos 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16554802 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.65€
    17.46€ / paquete de 1
    Ahorro 4.19€
    19% Descuento
En stock
Obtenga toda una gama de accesorios para mezcladores vortex digitales
Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma de caucho
Material Plástico
Dimensiones (L x An) 82 x 16,5 mm
Color Negro
Descripción Plataforma de caucho
Para utilizar con (equipo) Mezclador vortex digital