Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Warranty
2 años
Specifications
Specifications
| Tamaño del tubo | 20 mm (Diám) |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Material | Espuma, plástico |
| Dimensiones (L x An) | 87,5 x 55 mm |
| Color | Negro |
| Descripción | Soporte para 7 tubos de 20 mm de diámetro |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador vortex digital |