Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Código de producto. 16504812 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Bandeja de microplacas
Plataforma de caucho
Plataforma de fondo plano para recipientes
Soporte para 12 tubos de 15 mm de diámetro
Soporte para 13 tubos de 12 mm de diámetro
Soporte para 19 tubos de 10 mm de diámetro
Soporte para 4 tubos de 26 mm de diámetro
Soporte para 7 tubos de 20 mm de diámetro
Dimensiones (L x An):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Caucho
Espuma, plástico
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Dimensiones (L x An) Material Tamaño de la unidad
16504812 Soporte para 12 tubos de 15 mm de diámetro 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16554802 Plataforma de caucho 82 x 16,5 mm Plástico cada uno
16564802 Plataforma de fondo plano para recipientes 87,5 x 10 mm Caucho cada uno
16574802 Bandeja de microplacas 136,1 x 97,3 mm Plástico cada uno
16584802 Soporte para 19 tubos de 10 mm de diámetro 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16594802 Soporte para 13 tubos de 12 mm de diámetro 87,5 x 40 mm Espuma, plástico cada uno
16514812 Soporte para 7 tubos de 20 mm de diámetro 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
16524812 Soporte para 4 tubos de 26 mm de diámetro 87,5 x 55 mm Espuma, plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16504812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.20€
    24.21€ / paquete de 1
    Ahorro 4.99€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Obtenga toda una gama de accesorios para mezcladores vortex digitales
Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tubo 15 mm (Diám)
Tipo de producto Soporte para tubos
Material Espuma, plástico
Dimensiones (L x An) 87,5 x 55 mm
Color Negro
Descripción Soporte para 12 tubos de 15 mm de diámetro
Para utilizar con (equipo) Mezclador vortex digital