Learn More
Saint-Gobain Perilla de succión de pipeta de caucho
Código de producto. 10729291
Change view
Click to view available options
Capacity: 5mL; Yellow; Color Coding
Código de producto.
10729291 Capacity: 5mL; Yellow; Color Coding
1 options
Código de producto. 10729291 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 101012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Use this small volume pacifier for a variety of applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Rubber Pipet Suction Bulbs are compatible with a wide range of pipets.
  • Para manipulación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Material Caucho
Tipo Perilla de pipeta de succión
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para un pipeteo rápido y fácil
Cantidad 1 Each