Learn More
Heathrow Scientific™ Pipeteador de caucho
Código de producto. 12357589 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12357589 Negro cada uno
12367589 Rojo cada uno
12377589 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12357589 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS20632A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Controle la evacuación de aire y la absorción y la dispensación de líquidos. El pipeteador Heathrow Scientific™ contiene una bola de acero inoxidable resistente a productos químicos en cada una de las tres válvulas para un funcionamiento eficaz con
  • Apriete la válvula de liberación para un flujo de líquido suave
  • Se ajusta a pipetas de tamaño estándar
  • Solicite el pipeteador rojo para pipetear sustancias cáusticas de forma segura. No contiene negro de carbono y no se mancha
  • El pipeteador tiene unas dimensiones de 54 x 54 x 130 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Negro
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas y jeringas
Tipo de agarre Redondo
Material Caucho natural
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) 35 mL
Incluye Las tres válvulas contienen una bola de acero inoxidable
Longitud (métrico) 54 mm
Anchura (métrico) 54 mm
Altura (métrico) 130 mm