Learn More
Thermo Scientific Almohadilla de caucho
Código de producto. 10583992 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10583992 Tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10583992 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 76001805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.60€ / paquete de 1
    Ahorro 0.45€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Almohadilla de goma para tubos de 50 ml y 100 ml con base redonda.
  • Almohadilla de goma para tubos de 50 ml y 100 ml con base redonda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos
Desechables Reutilizable
Capacidad 50 mL, 100 mL
Descripción Almohadilla de goma para tubos de 50 ml y 100 ml con base redonda.
Tipo de producto Almohadilla de caucho