Learn More
Kartell™ Tapones de un orificio de caucho
Código de producto. 10194951
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16mm
28mm
32mm
41mm
Diámetro del área superior (métrico):
23mm
37mm
42mm
54mm
Altura (métrico):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10194951 32mm 42mm 41 mm paquete de 5
10003171 16mm 23mm 26 mm paquete de 25
10033051 28mm 37mm 37 mm 5 PCS
10348511 41mm 54mm 53 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10194951 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0383100
En stock
Hecho con caucho para garantizar un ajuste perfecto. Los tapones de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco mientras proporcionan el acceso al tubo.
Fabricados con caucho para garantizar un ajuste hermético. Los tapones de caucho de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco al mismo tiempo que proporcionan acceso a los tubos.
  • De caucho rojo
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 41 mm
Cantidad 25/paq.
Posiciones totales 1
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 32mm
Diámetro del área superior (métrico) 42mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón cónico