Learn More
Kartell™ Tapones de un orificio de caucho
Código de producto. 10003171
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16mm
28mm
32mm
41mm
Diámetro del área superior (métrico):
23mm
37mm
42mm
54mm
Altura (métrico):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10003171 16mm 23mm 26 mm paquete de 25
10033051 28mm 37mm 37 mm 5 PCS
10194951 32mm 42mm 41 mm paquete de 5
10348511 41mm 54mm 53 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10003171 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0382600
Hecho con caucho para garantizar un ajuste perfecto. Los tapones de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco mientras proporcionan el acceso al tubo.
Fabricados con caucho para garantizar un ajuste hermético. Los tapones de caucho de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco al mismo tiempo que proporcionan acceso a los tubos.
  • La forma cónica garantiza un ajuste perfecto
  • Un único orificio centrado permite el acceso a los tubos
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 26 mm
Cantidad 25/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 16mm
Diámetro del área superior (métrico) 23mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón cónico (1 orificio)