Learn More
Kartell™ Tapones de un orificio de caucho
Descripción
Fabricados con caucho para garantizar un ajuste hermético. Los tapones de caucho de un orificio Kartell™ sellan y aseguran el medio en un frasco al mismo tiempo que proporcionan acceso a los tubos.
- La forma cónica garantiza un ajuste perfecto
- Un único orificio centrado permite el acceso a los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del orificio (métrico) | 6 mm |
| Altura (métrico) | 37 mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 28mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 37mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón (1 orificio) |