Descripción
- OHAUS ofrece una gran selección de accesorios que pueden ser Se utiliza en todos los mezcladores de vórtice OHAUS
- Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
- Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
- Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta del cabezal Versaflo |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Descripción | Cubierta de cabeza de caucho de 7.6 cm (3 in.) |