Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa para muestras de gas de caucho
Código de producto. 11754498
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11754498 5 L 1 PCS
11744498 2 L cada uno
11724498 0,5 L cada uno
11764498 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11754498 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 5607076
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estas bolsas para el análisis de muestras de gases. Las bolsas de muestreo de gases de caucho Saint Gobain Performance Plastics™ tienen una forma cilíndrica y un tubo y grifo de ebonita.
  • Las bolsas se envasan individualmente
  • Disponibles en packs de 10
  • Grosor de lámina: 5/10mm
  • Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Incluye Grifo
Material Caucho
Tipo de producto Bolsa para muestras de gas de caucho
Capacidad (métrico) 5 L
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.