Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón plegable de caucho
Descripción
- Tapones con faldón plegable en dos partes
- Diseñado con un cierre doble para mantener el contenido del recipiente seguro
- Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
- La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
- La sección superior del tapón hueco puede perforarse para extraer el contenido sin quitar el tapón y permanece estanco incluso después de varias perforaciones
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7,1mm |
| Cantidad | 100/ck. |
| Color | Transparente |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapones de caucho |