Learn More
Fisherbrand™ Correas de goma para generador Van de Graaff
Código de producto. 12413120 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
3,2cm
Altura (métrico):
81 cm de longitud
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12413120 3,2cm 81 cm de longitud cada uno
1 options
Código de producto. 12413120
Cantidad Precio
1 21.87€ / paquete de 1
10 19.03€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fisherbrand™ Las correas de goma para el generador Van de Graaff son idóneas para la generación electrostática.
  • La correa móvil ayuda a acumular carga eléctrica
  • Para su uso en la generación electrostática
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Junior Van
Altura (métrico) 81 cm de longitud
Tipo de producto Correa de goma para generador Van de Graaff
Material Caucho
Anchura (métrico) 3,2cm