Learn More
Abeba™ Zapatos de caucho 9250
Código de producto. 15693208
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15693208 47 1 par
15445713 36 1 par
15455713 37 1 par
15465713 38 1 par
15475713 39 1 par
15485713 40 1 par
15495713 41 1 par
15415723 42 1 par
15425723 43 1 par
15435723 44 1 par
15673208 45 1 par
15683208 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15693208 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 9250/47
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave.
  • Azul oscuro
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized.
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Color Azul
Material Cuero
Tamaño 47
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 9250