Learn More
Abeba™ Zapatos 9200 de goma
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave.
- Blanco
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 37 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 9200 |