Learn More
Abeba™ Zapatos 5300 de goma
Código de producto. 15631888
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15631888 36 1 par
15641888 37 1 par
15651888 38 1 par
15661888 39 1 par
15671888 40 1 par
15681888 41 1 par
15691888 42 1 par
15601898 43 1 par
15611898 44 1 par
15621898 45 1 par
15631898 46 1 par
15641898 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15631888 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 5300/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipador de ESD es resistente a ácidos y bases.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave, perforada
  • Blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Capa superior de piel
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 5300