Learn More
Abeba™ Zapatos 5250 de goma
Código de producto. 15306711
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15306711 39 1 par
15621888 36 1 par
15376701 37 1 par
15396701 38 1 par
15316711 40 1 par
15336711 41 1 par
15346711 42 1 par
15356711 43 1 par
15366711 44 1 par
15386711 45 1 par
15312345 46 1 par
15322345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15306711 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 5250/39
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipador de ESD es resistente a ácidos y bases.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Azul oscuro
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Capa superior de piel
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Color Azul
Material Cuero
Tamaño 39
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 5250