Learn More
Abeba™ Zapatos 5200 de goma
Código de producto. 15326691
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15326691 40 1 par
15631838 36 1 par
15396681 37 1 par
15306691 38 1 par
15641838 39 1 par
15346691 41 1 par
15356691 42 1 par
15386691 43 1 par
15346701 44 1 par
15382335 45 1 par
15392335 46 1 par
15302345 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15326691 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 5200/40
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipador de ESD es resistente a ácidos y bases.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Piel suave de color blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Capa superior de piel
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 40
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 5200