Learn More
Abeba™ Zapatos 5150 de goma
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Azul oscuro
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Capa superior de piel
- Zona del empeine ajustable
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Azul |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 5150 |