Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita rU TheraPure™, frasco de boca ancha
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
rU CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo). Cada base tiene grupos de protección únicos (excepto T y U) diseñados específicamente para proteger el ARN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. También hay disponibles opciones alternativas de protección de bases para permitir una desprotección más rápida y una síntesis de oligonucleótidos más prolongada. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella opaca de 250 ml con un estilo de cuello de boca ancha, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores de oligonucleótidos Ninguno (a granel).
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-uridina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C45H61N4O9PSi
• Base: rU
• Peso de la fórmula: 861.1 g/mol
• Número CAS: 118362-03-1
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11: ≤0,01%
• Pureza (31P RMN): ≥99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%; Sin impureza PIII individual >0,3%
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (equipo) | Ninguno (a granel) |
| Tipo de producto | rU CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Uridina (U) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99% |
| Cantidad | 50 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | TheraPure™ |
| Tipo de ácido nucleico | ARN |
| Mehr anzeigen |