Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita rU TheraPure™, frasco de terminado 20-400
Código de producto. 17974242 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17974242 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17974242 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27180410
rU CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) for use in oligonucleotide synthesis.
rU CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo). Cada base tiene grupos de protección únicos (excepto T y U) diseñados específicamente para proteger el ARN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. También hay disponibles opciones alternativas de protección de bases para permitir una desprotección más rápida y una síntesis de oligonucleótidos más prolongada. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas Expedite de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Pureza (HPLC)—≥ 99%; Impureza M-11: ≤0,01%
• Pureza (31P RMN)—≥99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%; Sin impureza PIII individual >0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza RMN de 31P ≥99%
Formato Frasco ámbar (estilo de cuello de acabado 20-400)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Descripción Base: rU
Peso molecular 861.1 g/mol
Tipo de producto rU CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Uridina (U)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza ≥99% (HPLC)
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-uridina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C45H61N4O9Psi
CAS 118362-03-1