Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita rU, grado estándar, frasco vial de suero
Código de producto. 17977182 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
17977182 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 17977182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27140407
rU CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
rU CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo). Cada base tiene grupos de protección únicos (excepto T y U) diseñados específicamente para proteger el ARN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. También hay disponibles opciones alternativas de protección de bases para permitir una desprotección más rápida y una síntesis de oligonucleótidos más prolongada. El marcado «Grado Estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en un frasco ámbar de 60 ml con un estilo de cuello de viales de suero, que es compatible con la mayoría de sistemas ABI∣sistemas AKTA de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-TBDMSi-uridina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular: C 45 H 61 N 4 O 9 PSi
Base: rU
Peso de la fórmula: 861.1 g/mol
Número CAS: 118362-03-1
Pureza (HPLC):≥ 98,0%
Pureza (31P RMN):≥ 98,0%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Tipo de producto rU CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Uridina (U)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 2 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ARN
Formulario Polvo