Learn More
RU 58841, MedChemExpress
Código de producto. 16490397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490397 50 mg 50 miligramos
16454048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10561
MedChemExpress RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.
RU 58841 (PSK-3841) is a specific androgen receptor antagonist or anti-androgen. RU 58841 (PSK-3841) has a dramatic effect on hair regrowth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RU 58841
Forma física Solid
CAS 154992-24-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18F3N3O3
Sinónimo PSK-3841 HMR-3841
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.75 mM)
SMILES FC(F)(C1=C(C=CC(N2C(C(C)(N(C2=O)CCCCO)C)=O)=C1)C#N)F
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.34
Porcentaje de pureza 99.85%