Learn More
RU.521, MedChemExpress
Código de producto. 16487537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487537 5 mg 5 miligramos
16455596 100 mg 100 miligramos
16434798 10 mg 10 miligramos
16401067 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16487537
Marca: Medchem Express HY114180
MedChemExpress RU.521 (RU320521) is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor and inhibits cGAS-mediated interferon upregulation. RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity with an IC50 of 0.7 μM. RU.521 reduces constitutive expression of interferon in macrophages from a mouse model of Aicardi-Goutières syndrome (AGS).
RU.521 (RU320521) is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor and inhibits cGAS-mediated interferon upregulation. RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity with an IC50 of 0.7 μM. RU.521 reduces constitutive expression of interferon in macrophages from a mouse model of Aicardi-Goutières syndrome (AGS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RU.521
Forma física Solid
CAS 2262452-06-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12Cl2N4O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo RU320521
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C2=C(O)N(C3=NC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4N3)N=C2C)C5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 415.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.23
Porcentaje de pureza 98.67%