Learn More
Tocris Bioscience™ RU 24969 hemisuccinate
Descripción
RU 24969 hemisuccinate is a potent 5-HT1A/1B and moderate 5-HT2C agonist that may also release 5-HT. Centrally active following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-3-(1,2,5,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hemisuccinate |
| CAS | 66611-27-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C14H16N2O.½C4H6O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 287.34 |
Para uso exclusivo en investigación