missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RTKN2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15726061 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15726061 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15726061 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA558177

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GANVFDTDVV NVDKTITDIC FENVTIFNEA GPDFQIKVEV YSCCTEESSI TNTPKKLAKK LKTSISKATG KKISSVLQEE DDEMCLLLSS A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 78%.

RTKN2 may play an important role in lymphopoiesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RTKN2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RTKN2
N.º de referencia del gen Q8IZC4
Alias de gen B130039D23Rik; bA531F24.1; Mbf; membrane bound factor; PH domain-containing family K member 1; pleckstrin homology domain containing, family K member 1; pleckstrin homology domain-containing family K member 1; Plekhk1; rhotekin 2; rhotekin-2; Rtkn2
Símbolos de los genes RTKN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RTKN2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97195).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.