Learn More
RTI-COC 31, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RTI-31 |
| CAS | 130342-80-2 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Cl N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | RTI-COC 31, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, O 371 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20ClNO2/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Cl)cc3)N2C |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,4S,5R)-3-(4-clorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 293.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1183 |