Learn More
Clorhidrato de RTI-55, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RTI-55 hydrochloride |
| CAS | 141899-24-3 |
| Fórmula molecular | C16 H20 I N O2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid','3-(4-iodophenyl)-8-methyl-','methyl ester','hydrochloride','[1R-(exo,exo)]- (9CI), 2β-Carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl)tropane hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20INO2.ClH/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(I)cc3)N2C |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,4S,5R)-3-(4-yodofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 421.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.0305 |